Learn More
Acide L-lactique, Multi-Compendial, J.T. Baker™
Code produit 15537794 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
19 L
Conditionnement:
Seau en PE
Conditionnement:
19L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15537794 19 L Seau en PE 19L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15537794 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 020007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2859.53€
    2398.06€ / 19L
    Économisez 461.47€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-03-2027
Identifiants chimiques
CAS 79-33-4
Formule moléculaire C3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.078
Clé InChI JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
CID PubChem 107689
ChEBI CHEBI:422
Nom IUPAC Acide (2S)-2-hydroxypropanoïque
SMILES CC(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Lactic Acid
Poids de la formule 90.08
Qualité Multiofficinal
Quantité 19 L
Point d’éclair 112,00 °C
Conditionnement Seau en PE
Gravité spécifique 1 L = 1,20 kg