Learn More
Sel de sodium d’acide L-lactique, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11995051 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11995051 50 g Flacon en verre 50g
11985051 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11995051 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 439220500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.00€
    247.65€ / 50g
    Économisez 50.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 867-56-1 | C3H5NaO3 | 112.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 867-56-1
Formule moléculaire C3H5NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 112.06
Synonyme sodium l-lactate, sodium-l-lactate, sodium lactate, l, sodium s-2-hydroxypropanoate, unii-p2y1c6m9ps, sodium s-lactate, sodium l-+-lactate, p2y1c6m9ps, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, 2s, l-+-lactic acid sodium salt
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Lactic acid sodium salt
Point de fusion 161.6°C to 165°C
Note relative au nom Extra Pure
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire CH3CH(OH)CO2Na
Poids de la formule 112.06
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur