Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-leucine 7-amido-4-méthylcoumarine hydratée
Code produit. 15416669
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
Code produit. 15416669
Marque: Thermo Scientific Chemicals J64951.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Substrat fluorogénique sensible pour la leucine aminopeptidase et l’aminopeptidase M
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Leucine 7-amido-4-methylcoumarin hydrate
CAS 66447-31-2
Couleur Blanc à jaune
Formule moléculaire C16H20N2O3
Numéro MDL MFCD04966490
Synonyme h-leu-amc, 7-leucylamido-4-methylcoumarin, 2s-2-amino-4-methyl-n-4-methyl-2-oxochromen-7-yl pentanamide, l-leucine 7-amido-4-methylcoumarin hydrate, s-2-amino-4-methyl-n-4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl pentanamide, l-leu-amc, l-l-amc, leu-mca, ambotzhaa1181, h-leu-mca free base
Clé InChI GTAAIHRZANUVJS-ZDUSSCGKSA-N
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(=O)NC1=CC=C2C(C)=CC(=O)OC2=C1
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-méthyl-N-(4-méthyl-2-oxochromen-7-yl)pentanamide
Poids moléculaire (g/mol) 288.35
Quantité 250 mg
CID PubChem 171787
Poids de la formule 288.37 (Anhydrous)
Forme physique Poudre