Learn More
L-Leucine, 98,5 à 101,5 % (base sèche), Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
5kg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Leucine |
| Point de fusion | >300°C |
| Notes de pourcentage du dosage | Base sèche |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Beilstein | 1721722 |
| Densité | 1.293 |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 131.17 |
| Pourcentage de pureté | 98.5 to 101.5% |
| Gravité spécifique | 1.293 |
| Afficher plus |