Learn More
L-Leucine, 98,5 à 101,5 % (base sèche), Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15885308 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
5kg
Code produit. 15885308
Marque: Thermo Scientific J18280.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 61-90-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61-90-5
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00002617
Clé InChI ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Synonyme l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
CID PubChem 6106
ChEBI CHEBI:15603
Nom IUPAC Acide (2 S)-2-amino-4-méthylpentanoïque
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Leucine
Point de fusion >300°C
Notes de pourcentage du dosage Base sèche
Conditionnement Flacon en plastique
Beilstein 1721722
Densité 1.293
Quantité 1 kg
Poids de la formule 131.17
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.5%
Gravité spécifique 1.293
Forme physique Poudre cristalline