Learn More
P-toluènesulfonate d’ester benzylique de L-leucine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15478988
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15478988
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62474.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1738-77-8
Formule moléculaire C20H27NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 393.50
Numéro MDL MFCD00066117
Clé InChI QTQGHKVYLQBJLO-YDALLXLXSA-N
Synonyme l-leucine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, l-leucine benzyl ester p-toluenesulfonate, h-leu-obzl.tosoh, l-leucine benzyl ester tosylate, o-benzyl-l-leucine toluene-p-sulphonate, s-benzyl 2-amino-4-methylpentanoate 4-methylbenzenesulfonate, benzyl 2s-2-amino-4-methylpentanoate; para-toluene sulfonate, leu-obzl tosoh, h-leu-obzl.tos, h-leu-obzl tsoh
CID PubChem 6451312
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-methylpentanoate de benzyle ; acide 4-méthylbenzènesulfonique
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](N)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Leucine benzyl ester p-toluenesulfonate
Point de fusion 156°C to 160°C
Beilstein 3566840
Quantité 1 g
Poids de la formule 393.5
Pourcentage de pureté 98%