Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-leucine, réactif de culture cellulaire
Code produit. p-7042525
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
500g
Code produit. 15425129
Marque: Thermo Scientific Chemicals J62824.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 61-90-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
In cosmetics industry it is used as antistatic agent, hair conditioning and skin conditioning. L-Leucine acts as a nutrient signal to stimulate protein synthesis. It has also activates the mammalian target of rapamycin kinase that regulates cell growth. Leucine has been used as a molecular marker in the recovery of DNA from paleontological samples for PCR analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dans l’industrie cosmétique, il est utilisé comme agent antistatique, conditionnement de cheveux et conditionnement de la peau. La L-leucine agit comme un signal nutritif pour stimuler la synthèse des protéines. Elle active également la cible mammifère de la rapamycine kinase qui régule la croissance cellulaire. La leucine a été utilisée comme marqueur moléculaire dans la récupération de l’ADN à partir d’échantillons paléontologiques pour l’analyse PCR.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Soluble dans le HCl 1M (100 mg/ml), l’eau (24,3 mg/ml), l’acide acétique (10,9 mg/ml) et l’alcool. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61-90-5
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00002617
Clé InChI ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Synonyme l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
CID PubChem 6106
ChEBI CHEBI:15603
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-4-méthylpentanoïque
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Leucine
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc
Beilstein 1721722
Merck Index 14,5451
Informations sur la solubilité Soluble in water. Soluble in 1M HCl (100mg/ml),water (24.3mg/ml),acetic acid (10.9mg/ml),and alcohol. Insoluble in ether.
Densité 1.293
Quantité 100 g
Poids de la formule 131.17
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Forme physique Poudre