Learn More
Chlorhydrate d’ester éthylique de L-leucine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11327936
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11327936
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13147.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2743-40-0 | C8H17NO2 | 159.23 g/mol
L-Leucine ethyl ester hydrochloride is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester éthylique L-Leucine est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2743-40-0
Formule moléculaire C8H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 159.23
Numéro MDL MFCD00034879
Clé InChI QIGLJVBIRIXQRN-ZETCQYMHSA-N
Synonyme l-leucine ethyl ester hydrochloride, ethyl l-leucinate hydrochloride, h-leu-oet.hcl, s-ethyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, l-leucine ethyl ester hcl, h-leu-oet inverted exclamation mark currencyhcl, leucine, ethyl ester hydrochloride, h-leu-oet, leucine ethyl ester hydrochloride, leu-oet hcl
CID PubChem 11658447
SMILES CCOC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Leucine ethyl ester hydrochloride
Point de fusion 134°C to 137°C
Beilstein 3994312
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC Hydrogène éthyl 2-amino-4-méthylpentanoate chlorure
Quantité 5 g
Odeur Odorless
Poids de la formule 195.69
Rotation optique +18° (c=5 in Ethanol)
Pourcentage de pureté 97%