Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de L-leucine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11492697
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11492697
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14897.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7517-19-3
Formule moléculaire C7H16ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.66
Numéro MDL MFCD00012494
Clé InChI DODCBMODXGJOKD-HQFIOVGONA-N
Synonyme l-leucine methyl ester hydrochloride, h-leu-ome.hcl, methyl l-leucinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, h-leu-ome. hcl, leucine methyl ester hydrochloride, h-leu-ome hydrochloride, l-leucine methyl ester hydrochloride;h-leu-ome.hcl, s-2-amino-4-methyl-pentanoic acid methyl ester hydrochloride, l-leucine, methyl ester, monohydrochloride
CID PubChem 2723695
Nom IUPAC méthyle (2S)-2-amino-4-méthylpentanoate ; chlorhydrate
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Leucine methyl ester hydrochloride
Point de fusion 149°C to 151°C
Beilstein 3595133
Quantité 25 g
Poids de la formule 181.66
Rotation optique +13° (c=2 in Water)
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 99%