Learn More
L-Lyxose, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477184
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11477184 1 g 1g
11487184 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11477184 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21583.03
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 1949-78-6 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
It acts as a reducing carbohydrate present in maple syrup. It is used in molecular modeling calculations in the study of drug binding and recognition in relation to aldose reductase. L-Lyxose is also utilized by Escherichia coli, encoding a kinase for L-Xylulose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il agit comme un glucide réducteur présent dans le sirop d’érable. Il est utilisé dans les calculs de modélisation moléculaire dans l’étude de la liaison et de la reconnaissance des médicaments en relation avec l’aldose réductase. L-Lyxose est également utilisé par l’Escherichia coli, codant une kinase pour le L-xylulose.
Solubilité
Très soluble (586 g/l) (25°C) dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker loin des agents oxydants et de l’eau/humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1949-78-6
Formule moléculaire C5H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Numéro MDL MFCD00064111
Clé InChI PYMYPHUHKUWMLA-YUPRTTJUSA-N
Synonyme l-lyxose, aldehydo-l-lyxose, lyxose, l, l-lyx, 2r,3r,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, unii-m7j5hm9dy4, m7j5hm9dy4, l +-lyxose, l-lyxose 9ci
CID PubChem 644176
ChEBI CHEBI:28480
Nom IUPAC (2R,3R,4S)-2,3,4,5-tétrahydroxypentanal
SMILES C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Lyxose
Point de fusion 108°C to 112°C
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Very soluble (586g/L) (25°C) in water.
Poids de la formule 150.13
Pourcentage de pureté 99%