Learn More
Acide L-(-)-malique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428860
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428860 250g 250g
11464694 100 g 100g
11474694 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428860 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13702.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 97-67-6 | C4H6O5 | 134.087 g/mol
L’acide L-(-)-malique est utilisé comme réactif sélectif α-amino-protecteur pour les dérivés d’acides aminés. Synthon polyvalent pour la préparation de composés chiraux incluant les récepteurs opioïdes κ. Il agit également comme ingrédient actif dans de nombreux aliments acides ou aigres. Il est utilisé comme agent désincrustant synthétisant et de blanchiment fluorescent. Il facilite la production de résines de polyester et d’acide alcoolique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide L-(-)-malique est utilisé comme réactif sélectif α ;-amino-protecteur pour les dérivés d’acides aminés. Synthon polyvalent pour la préparation de composés chiraux incluant les récepteurs opioïdes κ ;-. Il agit également comme ingrédient actif dans de nombreux aliments acides ou aigres. Il est utilisé comme agent désincrustant synthétisant et de blanchiment fluorescent. Il facilite la production de résines de polyester et d’acide alcoolique.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, le dioxane, l’eau, le méthanol et l’éthanol. Insoluble dans le benzène
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents oxydants, les agents réducteurs, les métaux alcalins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-67-6
Formule moléculaire C4H6O5
Poids moléculaire (g/mol) 134.087
Numéro MDL MFCD00064213
Clé InChI BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
CID PubChem 222656
ChEBI CHEBI:30797
Nom IUPAC Acide (2S)-2-hydroxybutanedioïque
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(-)-Malic acid
Point de fusion 100°C à 106°C
Densité 1,6
Quantité 250g
Point d’éclair 220°C (428°F)
Rotation optique −27° (c = 5,5 dans la pyridine)
Plage de pourcentage du dosage 97%
Beilstein 1723541
Merck Index 14,5707
Informations sur la solubilité Soluble in acetone, dioxane, water, methanol and ethanol; Insoluble in benzene
Poids de la formule 134.09
Pourcentage de pureté 97%