Learn More
Acide L-malique, 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11399099 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11399099 100 g
11389099 25 g
11309109 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11399099 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210223780
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 97-67-6
Formule moléculaire C4H6O5
Poids moléculaire (g/mol) 134.087
Clé InChI BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
CID PubChem 222656
ChEBI CHEBI:30797
Nom IUPAC Acide (2S)-2-hydroxybutanedioïque
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Malic acid
Couleur Blanc
Poids de la formule 134.1
Pourcentage de pureté 99%
Quantité 100 g
Forme physique Poudre