Learn More
Acide L-malique, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15815178 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15815178 500 g Flacon en plastique 500g
15835318 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15815178 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J18700.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.00€
    268.65€ / 500g
    Économisez 29.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 97-67-6 | C4H6O5 | 134.087 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-67-6
Formule moléculaire C4H6O5
Poids moléculaire (g/mol) 134.087
Numéro MDL MFCD00064213
Clé InChI BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2 s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
CID PubChem 222656
ChEBI CHEBI:30797
Nom IUPAC Acide (2 S)-2-hydroxybutanedioïque
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Malic acid
Point de fusion 100°C à 106°C
Beilstein 1723541
Poids de la formule 134.09
Pourcentage de pureté ≥99%
Densité 1,6
Quantité 500 g
Point d’éclair >110°C
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline
Gravité spécifique 1,6