Learn More
L-mannose, 99+%
Code produit 10184710 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10184710 250 mg Flacon en verre 250mg
10665842 1 g Flacon en verre 1g
10464155 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10184710 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 227592500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 10030-80-5 | C6H12O6 | 180,16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10030-80-5
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Numéro MDL MFCD00136021
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-BXKVDMCESA-N
Synonyme l-mannose, l---mannose, aldehydo-l-mannose, mannose, l, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, unii-2w3ye50tx8, aldehydo-l-manno-hexose, l-?-mannose
CID PubChem 82308
ChEBI CHEBI:37681
Nom IUPAC (2R, 3R, 4S, 5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Mannose
Point de fusion 129.0°C to 131.0°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.1% max.
Perte à la dessiccation 0.5% max. (60° to 70°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Conditions de rotation spécifiques −14.70° (20°C c=4,H2O,NH3)
Rotation spécifique − 14.70
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol,insoluble in ether
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement