Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-Mannose, 99 %
Code produit 11413318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Conditionnement:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413318 0.25 g 0.25g
11403318 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11413318 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A17722.01
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10030-80-5 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
L-Mannose is used in a study to assess substrate specificity of galactokinase from Streptococcus pneumoniae. It has also been used in a study to investigate a versatile route to L-hexoses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le L-mannose est utilisé dans une étude visant à évaluer la spécificité de substrat de la galactokinase à partir de Streptococcus pneumoniae. Il a également été utilisé dans une étude étudiant une voie polyvalente vers les L-hexoses.
Solubilité
Soluble dans l’eau (100 mg/ml).
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10030-80-5
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Numéro MDL MFCD00136021
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-BXKVDMCESA-N
Synonyme l-mannose, l---mannose, aldehydo-l-mannose, mannose, l, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, unii-2w3ye50tx8, aldehydo-l-manno-hexose, l-?-mannose
CID PubChem 82308
ChEBI CHEBI:37681
Nom IUPAC (2R, 3R, 4S, 5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(-)-Mannose
Point de fusion 129°C to 131°C
Quantité 0.25 g
Beilstein 1724628
Informations sur la solubilité Soluble in Water (100mg/mL).
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 99%