Learn More
L-Mannose, TRC
Code produit 30179491
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
5 g
Conditionnement:
100mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179491 100 mg 100mg
30179207 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30179491 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM169000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10030-80-5
Formule moléculaire C6 H12 O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Synonyme L-Mannose, Mannose, L- (8CI)
Nom IUPAC (2R, 3R, 4S, 5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(-)-Mannose
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4-,5-,6-/m0/s1
Poids de la formule 180.0634