Learn More
Chlorhydrate de L-méthioninamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Methioninamide hydrochloride |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5 to 102.5% (Argentometry) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CH3SCH2CH2CH(CNH2)CONH2·HCl |
| Quantité | 1 g |
| Nom IUPAC | 2-amino-4-(methylsulfanyl)butanamide hydrochloride |
| Poids de la formule | 184.69 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- L-Methioninamide hydrochloride
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.