Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-méthionine, 98+ %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | L-Methionine |
| Point de fusion | 276.0°C to 279.0°C |
| Note relative au nom | 98+% |
| Ammonium | 300ppm max. |
| pH | 5.5 to 6.5 (aq. soln. 1 in 100) |
| Couleur | Blanc |
| Chlorure | 500ppm max. |
| Métaux lourds (sous forme de Pb) | 15ppm max. |
| Impuretés individuelles | 0.5% max. of any individual impurity |
| Spectre IR | Authentique |
| Show More |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction