Learn More
L-(-)-méthioninol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11418860
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
250mg
Code produit. 11418860
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24211.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 2899-37-8 | C5H13NOS | 135.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2899-37-8
Formule moléculaire C5H13NOS
Poids moléculaire (g/mol) 135.23
Numéro MDL MFCD00004735
Clé InChI MIQJGZAEWQQAPN-YFKPBYRVSA-N
Synonyme l-methioninol, l---methioninol, h-methioninol, 2s-2-amino-4-methylsulfanyl butan-1-ol, s---methioninol, s-2-amino-4-methylthio butan-1-ol, d-s---methionanol, methioninol, 2s-2-amino-4-methylsulfanylbutan-1-ol, s-2-amino-4-methylsulfanyl-butan-1-ol
CID PubChem 2724404
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-méthylsulfanylbutan-1-ol
SMILES CSCC[C@H](N)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(-)-Methioninol
Point de fusion 31°C to 33°C
Quantité 250 mg
Point d’éclair >110°C (230°F)
Rotation optique −21° (c=5 in Water)
Beilstein 2231656
Poids de la formule 135.23
Pourcentage de pureté 97%