Learn More
l-Nicotine, 10 mg/ml dans du méthanol, Lipomed
Code produit 30462842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462842 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462842 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMNIC756FB10LM
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
l-Nicotine, 10 mg/ml dans du méthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nicotine
CAS 54-11-5
Noms d’analytes ou de composants Nicotine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H14 N2
Concentration 10 mg/mL
Synonyme Nicotine, (-)-Nicotine, (-)-(S)-Nicotine, (-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidyl)pyridine, (S)-(-)-Nicotine, Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI)
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1CCC[C@H]1c2cccnc2
Nom IUPAC 3-[(2 S)-1-méthylpyrrolidin-2-yl]pyridine
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 162.23
Quantité 1 mL
Poids de la formule 162,1157 g/mol