Learn More
l-Nicotine, 50 mg/ml dans du méthanol, Lipomed
Description
l-Nicotine, 50 mg/ml dans du méthanol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nicotine |
| CAS | 54-11-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Nicotine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C10 H14 N2 |
| Concentration | 50 mg/mL |
| Synonyme | Nicotine, (-)-Nicotine, (-)-(S)-Nicotine, (-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidyl)pyridine, (S)-(-)-Nicotine, Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI) |
| Formule InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CN1CCC[C@H]1c2cccnc2 |
| Nom IUPAC | 3-[(2 S)-1-méthylpyrrolidin-2-yl]pyridine |
| Afficher plus |