Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
- Assistance technique spécialisée
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L(-)-Nicotine |
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| CAS | 54-11-5 |
| Couleur | Jaune clair |
| Point de fusion | -79°C |
| Point d’ébullition | 247°C (993 hPa) |
| Synonyme | (−)-1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.23 |
| Quantité | 250 mg |
| Afficher plus |