Learn More
L(+)-norleucine, ≥99 %
Code produit. p-3776601 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
50g
5g
Code produit. 10627542
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 327-57-1 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 327-57-1
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00064423
Clé InChI LRQKBLKVPFOOQJ-YFKPBYRVSA-N
Synonyme l-norleucine, norleucine, h-nle-oh, s-2-aminohexanoic acid, caprine, glycoleucine, l-+-norleucine, l-2-aminohexanoic acid, 2-aminocaproic acid, l-2-aminohexanoate
CID PubChem 21236
ChEBI CHEBI:18347
Nom IUPAC (2S)-2-acide aminohexanoïque
SMILES CCCC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Norleucine
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Perte à la dessiccation 1% max. (105°C, 4 hrs)
Autres acides aminés (TLC) not detectable
Conditionnement Flacon en verre
Beilstein 04, 432
Rotation spécifique + 22.00
Merck Index 15, 6795
Cendres sulfatées 0.5% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.6 g/100mL (23 c).
Point de sublimation 0275.0°C
Conditions de rotation spécifiques +22° (20°C c=2,6N HCl)
Quantité 1 g
Poids de la formule 131.17
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre cristalline