Learn More
L-(+)-norleucine, 99 %
Code produit. 11306716
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11306716
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L03913.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 327-57-1 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 327-57-1
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00064423
Clé InChI LRQKBLKVPFOOQJ-YFKPBYRVSA-N
Synonyme l-norleucine, norleucine, h-nle-oh, s-2-aminohexanoic acid, caprine, glycoleucine, l-+-norleucine, l-2-aminohexanoic acid, 2-aminocaproic acid, l-2-aminohexanoate
CID PubChem 21236
ChEBI CHEBI:18347
Nom IUPAC (2S)-2-acide aminohexanoïque
SMILES CCCC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(+)-Norleucine
Point de fusion >300°C
Beilstein 1721750
Merck Index 14,6706
Quantité 1 g
Poids de la formule 131.18
Rotation optique +23° (c=5 in 5N HCl)
Pourcentage de pureté 99%