Learn More
Chlorhydrate de L-phénylalanine méthyl ester, Mikromol™
Code produit 17971416
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17971416 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17971416 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0314.060025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de L-phénylalanine méthyl ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Phenylalanine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 7524-50-7
Noms d’analytes ou de composants L-Phenylalanine Methyl Ester Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H13 N O2 . H Cl
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme L-Phenylalanine, methyl ester, hydrochloride (1:1), Alanine, phenyl-, methyl ester, hydrochloride, L- (7CI,8CI), L-Phenylalanine, methyl ester, hydrochloride (9CI), (2S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid methyl ester hydrochloride, (S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid methyl ester hydrochloride, (S)-Phenylalanine methyl ester hydrochloride, Methyl (2S)-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, Methyl (S)-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, Methyl (S)-phenylalaninate hydrochloride, Methyl L-phenylalaninate hydrochloride, NSC 194642, Phenylalanine hydrochloride methyl ester, Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(11)7-8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
Nom IUPAC clorhidrato de (2S)-2-amino-3-fenil-propanoato de metilo
Poids moléculaire (g/mol) 215.677
Quantité 25 mg
Poids de la formule 215.0713 g/mol