Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+ )-α-phénylglycine, 99 %
Code produit. 10164700 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10164700
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2935-35-5 | C8H9NO2 | 151.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2935-35-5
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Numéro MDL MFCD00064403
Clé InChI ZGUNAGUHMKGQNY-ZETCQYMHSA-N
Synonyme h-phg-oh, l-phenylglycine, s-2-amino-2-phenylacetic acid, l-+-alpha-phenylglycine, l-2-phenylglycine, l-+-2-phenylglycine, s-phenylglycine, phenylglycine, 2s-2-amino-2-phenylacetic acid, 2s-amino phenyl acetic acid
CID PubChem 99291
ChEBI CHEBI:439819
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-2-phénylacétique
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-α-Phenylglycine
Note relative au nom 99%
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.3% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5CH(NH2)CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 14, 459
Fieser 13,225
Merck Index 14, 7291
Conditions de rotation spécifiques + 157.00 (20.00°C c=2,2N HCl)
Rotation spécifique + 157.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.3g/100mL. Other solubilities: soluble in aq.sol. of inorg. solvents and alkalies,practically insoluble in alcohol
Transmittance 98% min. (c=5, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine