Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Proline, 99+ %
Code produit. p-3734525 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
Code produit. 10232122
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
La L-Proline, CAS 147-85-3, (synonyme :acide (s)-pyrrolidine-2-carboxylique) est un acide aminé non essentiel et un bloc de construction des protéines qui a des applications de catalyseur dans les réactions chimiques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La L-Proline est un acide aminé trouvé comme composant de diverses protéines.
Application
• La L-proline est utilisée comme catalyseur asymétrique en synthèse organique et pour la cyclisation asymétrique aldolique.
• Elle est également utilisée avec la ninhydrine dans la chromatographie
• Elle est impliquée dans la réaction d’addition de Michael avec ajout de malonate de diméthyle à des aldéhydes alpha-bêta-insaturés
• Elle est utilisée dans des applications pharmaceutiques et biotechnologiques en raison de ses propriétés osmoprotectrices
• C’est un précurseur de l’hydroxyproline dans le collagène et participe au bon fonctionnement des articulations et des tendons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147-85-3
Formule moléculaire C5H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 115.13
Numéro MDL MFCD00064318
Clé InChI ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
CID PubChem 145742
ChEBI CHEBI:17203
SMILES OC(=O)C1CCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Proline
Ammonium 200ppm max.
Arsenic (As) 1ppm max.
pH 5.5 to 7 (2.5% soln. at 25°C)
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 200ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Perte à la dessiccation 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Autres acides aminés 0.5% max. (TLC)
Conditionnement Flacon en verre
Beilstein 22, 2
Rotation spécifique -84.5° to -86.8° (20°C, 589nm) (c=4, H2O)
Fieser 06,492; 08,421; 09,393; 10,331; 11,446; 13,292
Sulfate 200ppm max.
Merck Index 15, 7895
Transmittance 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Cendres sulfatées 0.1% max.
Densité 1.3500g/mL
Nom IUPAC acide (2S)-pyrrolidine-2-carboxylique
Conditions de rotation spécifiques − 85.50 (20.00°C c=4,H2O)
Quantité 5 g
Poids de la formule 115.13
Pourcentage de pureté 99.0 to 101.0%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux