Learn More
Ester tert-butylique de L-proline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7055149
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15400469
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63657.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2812-46-6 | C9H17NO2 | 171.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2812-46-6
Formule moléculaire C9H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.24
Numéro MDL MFCD00037879
Clé InChI XJJBXZIKXFOMLP-ZETCQYMHSA-N
Synonyme l-proline t-butyl ester, h-pro-otbu, tert-butyl l-prolinate, tert-butyl 2s-pyrrolidine-2-carboxylate, l-proline tert-butyl ester, s-tert-butyl pyrrolidine-2-carboxylate, l-proline, 1,1-dimethylethyl ester, l-proline-t-butyl ester, l-proline t-butyl ester free base, t-butyl prolinate
CID PubChem 6453108
Nom IUPAC tert-butyle (2S)-pyrrolidine-2-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1CCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Proline tert-butyl ester
Couleur Incolore
Quantité 1 g
Poids de la formule 171.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide