Learn More
Melford L-(+)-Rhamnose, monohydrate
Code produit 30018754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018754 25 g 25g
30018753 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018754 Fournisseur Melford Code fournisseur R2060025.0
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
  • Numéro CAS : 10030-85-0
  • Formule moléculaire:C₆H₁₂O₅·H₂O
  • Masse moléculaire : 182,17
  • Pureté chimique :> 99%
  • Soluble dans l'eau
  • Conserver à température ambiante
Spécification
CAS 10030-85-0
Formule moléculaire C6H12O5-H2O
Quantité 25 g