Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohydrate de L(+)-rhamnose, 99 %
Code produit 10583731 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10583731 25 g Flacon en verre 25g
10604852 100 g Flacon en verre 100g
10464785 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10583731 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 174080250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00€
    176.65€ / 25g
    Économisez 34.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10030-85-0 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10030-85-0
Formule moléculaire C6H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00149363,MFCD00136036
Clé InChI SHZGCJCMOBCMKK-HGVZOGFYSA-N
Synonyme l-+-rhamnose monohydrate, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, l + rhamnopyranose, l-mannose, 6-deoxy-, monohydrate, 6-deoxy-l-mannose hydrate, rhamnose hydrate, l-rha hydrate, l-rhamnose hydrate, l +-rhamnose hydrate, a-l-rhamnose monohydrate
CID PubChem 20849066
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tétrahydroxyhexanal ; Hydraté
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Rhamnose monohydrate
Point de fusion 91.0°C to 93.0°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.2% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Conditions de rotation spécifiques + 8.20 (20.00°C c=4.5,H2O)
Rotation spécifique + 8.20
Informations sur la solubilité Solubility in water: 300g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and methanol
Poids de la formule 182.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline