Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-Rhamnose monohydraté, 99 %
Code produit 11433227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433227 5 g 5g
11443227 25 g 25g
11453227 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433227 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A16166.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 10030-85-0 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
L-(+)-Rhamnose monohydrate is used as a starting material for the production of furanones. It is an important material involved in the reaction of flavors developed during the preparation of various foods like bread, grilled meats, etc. It is also essential to test the permeability of the intestinal tract. Further, it is used as sweeting agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le L-(+)-Rhamnose monohydraté est utilisé comme matériau de départ pour la production de furanones. Il s’agit d’un matériau important impliqué dans la réaction des saveurs développées lors de la préparation de divers aliments comme le pain, les viandes grillées, etc. Il est également essentiel de tester la perméabilité du tractus intestinal. De plus, il est utilisé comme agent de balayage.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol. Légèrement soluble dans l’éthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10030-85-0
Formule moléculaire C6H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00149363,MFCD00136036
Clé InChI SHZGCJCMOBCMKK-HGVZOGFYSA-N
Synonyme l-+-rhamnose monohydrate, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, l + rhamnopyranose, l-mannose, 6-deoxy-, monohydrate, 6-deoxy-l-mannose hydrate, rhamnose hydrate, l-rha hydrate, l-rhamnose hydrate, l +-rhamnose hydrate, a-l-rhamnose monohydrate
CID PubChem 20849066
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(+)-Rhamnose monohydrate
Point de fusion 89°C to 94°C
Densité 1.47
Quantité 5 g
Beilstein 5988592
Merck Index 14,8172
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol. Slightly soluble in ethanol.
Rotation optique +8° (c=10 in Water, 20h)
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tétrahydroxyhexanal ; Hydraté
Poids de la formule 182.19 (164.17 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%