Learn More
L-(+)-rhamnose, monohydraté, ∽ 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11456192 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11456192 10 g -
11466192 25 g -
11476192 50 g -
11486192 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11456192 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210280910
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 10030-85-0
Formule moléculaire C6H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00149363,MFCD00136036
Clé InChI SHZGCJCMOBCMKK-HGVZOGFYSA-N
Synonyme l-+-rhamnose monohydrate, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, l + rhamnopyranose, l-mannose, 6-deoxy-, monohydrate, 6-deoxy-l-mannose hydrate, rhamnose hydrate, l-rha hydrate, l-rhamnose hydrate, l +-rhamnose hydrate, a-l-rhamnose monohydrate
CID PubChem 20849066
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(+)-Rhamnose, monohydrate
Couleur Blanc
Densité 1.47g/mL
Plage de pourcentage du dosage ∽ 99%
Quantité 10 g
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5R,6S)-6-méthyloxane-2,3,4,5-tétrol
Poids de la formule 182.17
Pourcentage de pureté ∼99%
Forme physique Solid
Nom du produit
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.