Learn More
L(+)-Ribose, 99%
Code produit 15570524 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15570524 25 g 25g
15550524 1 g 1g
15560524 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15570524 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 257910250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 24259-59-4 | C5H10O5 | 150,13 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24259-59-4
Formule moléculaire C5H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Numéro MDL MFCD00167010
Clé InChI HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
Synonyme l-ribose, l-+-ribose, 2s,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-ribose, aldehydo-l-ribo-pentose, ror, l-ribose 9ci, ksc202k1p
CID PubChem 90428
ChEBI CHEBI:47015
Nom IUPAC (2S,3S,4S)-2,3,4,5-tétrahydroxypentanal
SMILES OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Ribose
Point de fusion 84.0°C to 86.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Quantité 25 g
Beilstein 01,859
Conditions de rotation spécifiques + 20.00 (20.00°C c=2,water)
Rotation spécifique + 20.00
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Poids de la formule 150.13
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement