Learn More
L-(+)-Ribose, 99 %
Description
L-Ribose is a potential starting material for the synthesis of many L-nucleoside-based pharmaceutical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le L-ribose est un produit de départ potentiel pour la synthèse de nombreux composés pharmaceutiques à base de L-nucléosides.
Solubilité
Soluble dans l’eau (100 mg/ml).
Remarques
Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-(+)-Ribose |
| Point de fusion | 85°C to 88°C |
| Quantité | 1 g |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (100mg/ml). |
| Poids de la formule | 150.13 |
| Pourcentage de pureté | 99% |