Learn More
L-Ribose, TRC
Code produit 30179505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179505 5 g 5g
30178962 1 g 1g
30179293 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179505 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR4175055G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24259-59-4
Formule moléculaire C5 H10 O5
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Synonyme L-Ribose, Ribose, L- (8CI), L-(+)-Ribose
Nom IUPAC (2S,3S,4S)-2,3,4,5-tétrahydroxypentanal
SMILES OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Ribose
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m1/s1
Poids de la formule 150.0528