Learn More
Masterflex™ Tête de pompe L/S™ Easy-Load™ II pour tubulure haute performance
Code produit. 11746808
Click to view available options
Débit:
0,06 à 2300 ml/min.
1.7 à 2900 ml/min
Matériau du rouleau:
Acier inoxydable
Acier laminé à froid
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11746808
Marque: Masterflex™ 7720052
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pompez les liquides visqueux et obtenez une meilleure génération de la pression ainsi qu’une plus grande hauteur d’aspiration grâce à ces têtes de pompe. Les têtes de pompe Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II pour tubulure haute performance sont équipées d’une fonction de rétention automatique pour maintenir la tubulure en place sans ajustement manuel. Chargez simplement la tubulure et démarrez la pompe.
Les têtes de pompe Masterflex™ L/S Easy-Load II pour tubulure haute performance avec fonction de rétention automatique maintiennent la tubulure fermement en place sans réglage manuel. Chargez simplement la tubulure et démarrez la pompe
  • Le rotor à quatre rouleaux améliore les performances de pression et la stabilité mécanique tout en réduisant les pulsations
  • La géométrie améliorée du lit d’occlusion prolonge la durée de vie de la tubulure
  • Boîtier en sulfure de polyphénylène (PPS) avec rotor en acier inoxydable (SS) ou en acier laminé à froid (CRS) : choisissez CRS pour des raisons d’économie ou SS pour une durabilité et une résistance chimique accrues
  • Le modèle77201-62 avec occlusion réglable vous offre la possibilité de desserrer l’occlusion pour prolonger la durée de vie des tubulures ou augmenter l’occlusion pour obtenir une pression plus élevée
  • Chaque tête de pompe pour tubulure de pompe de précision haute performance accepte les tailles de tubulure L/S™ 15, L/S™ 24, L/S™ 35 et L/S™ 36. Affiche des débits de 1,7 à 2900 ml/min (1 à 600 tr/min)
Spécification
Débit 1.7 à 2900 ml/min
À utiliser avec (application) Pour les tubulures haute performance
Comprend Matériel de montage monocanal et tubulure en silicone pour pompe de 15 in de long
Modèle 77200-52
Nbre de canaux 1
Nbre de rouleaux 4
Type d’occlusion Fixe
Profondeur totale (métrique) 7 cm
Hauteur totale (métrique) 12,1 cm
Largeur totale (métrique) 12,7 cm
Quantité 1/boîte
Matériau du rouleau Acier laminé à froid
Type de tubulure L/S 15, L/S 24, L/S 35, L/S 36
Type Tête de pompe Easy-Load II
Matériau du rotor Acier laminé à froid
Vitesse 1 à 600 tr/min
Matériau du coffret Sulfure de polyphénylène