Learn More
Masterflex™ Entraînement à vitesse fixe L/S™
Code produit. 13025666
Click to view available options
Vitesse:
12 tr/min
1 tr/min
30 tr/min
60 tr/min
6 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13025666
Marque: Masterflex™ 0754012
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Entraînement à vitesse fixe Masterflex™ L/S™ conçu pour les applications de transfert et d’alimentation fiables et générales
  • Entraînements économiques pour des applications de transfert et d’alimentation générales fiables
  • La construction en acier peint possède un indice IP 22.
  • Sélectionnez une des sept vitesses en fonction du débit ou du nombre de têtes requis.
  • Les entraînements économiques à vitesse fixe sont empilables et idéaux pour les applications de laboratoire, de terrain ou d’alimentation de processus.
  • Les entraînements compacts sont parfaits pour les applications où l’espace est limité
  • Un interrupteur lumineux à l’avant de l’entraînement indique que la pompe est en marche
  • Compatibles avec cinq types de tête de pompe différents : Têtes de pompe standards à cartouche Easy-Load™, Easy-Load™ II et Easy-Load™ 3
  • Accepte jusqu’à 2 têtes de pompe
Spécification
Ampérage 0,5 amp
Certifications/Conformité Proposition 65 relative aux risques de cancer et pour la reproduction
Type de contrôle Vitesse fixe
Dimensions (L x l x H) 152 x 134 x 118 mm
Alimentation électrique 115 VCA
Débit 0,72 à 58 ml/min
À utiliser avec Têtes de pompe standards à cartouche Easy-Load, Easy-Load II et Easy-Load 3
Indice IP IP 22
Matériau Acier peint
Nbre de têtes de pompe 2 têtes de pompe acceptées
Type Entraînement de pompe
Vitesse 12 tr/min