Learn More
Masterflex™ Entraînement à vitesse fixe L/S™
Click to view available options
Vitesse:
12 tr/min
1 tr/min
30 tr/min
60 tr/min
6 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Entraînements économiques pour des applications de transfert et d’alimentation générales fiables
- La construction en acier peint possède un indice IP 22.
- Sélectionnez une des sept vitesses en fonction du débit ou du nombre de têtes requis.
- Les entraînements économiques à vitesse fixe sont empilables et idéaux pour les applications de laboratoire, de terrain ou d’alimentation de processus.
- Les entraînements compacts sont parfaits pour les applications où l’espace est limité
- Un interrupteur lumineux à l’avant de l’entraînement indique que la pompe est en marche
- Compatibles avec cinq types de tête de pompe différents : Têtes de pompe standards à cartouche Easy-Load™, Easy-Load™ II et Easy-Load™ 3
- Accepte jusqu’à 2 têtes de pompe
Spécification
Spécification
| Ampérage | 0,9 amp |
| Certifications/Conformité | Proposition 65 relative aux risques de cancer et pour la reproduction |
| Type de contrôle | Vitesse fixe |
| Dimensions (L x l x H) | 152 x 134 x 118 mm |
| Alimentation électrique | 115 VCA |
| Débit | 3,6 à 290 ml/min |
| À utiliser avec | Têtes de pompe standards à cartouche Easy-Load, Easy-Load II et Easy-Load 3 |
| Indice IP | IP 22 |
| Matériau | Acier peint |
| Nbre de têtes de pompe | 2 têtes de pompe acceptées |
| Afficher plus |