Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes en bobine L/S™ Norprene™ Food A-60-F
Code produit. p-9042008
Click to view available options
Taille de la tubulure:
14 (1,6 mm)
16 (3,1 mm)
Débit:
0,21 à 130 ml/min
480 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11816773
Marque: Masterflex™ 0641516
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Similaire à la tuyauterie Norprène™ mais approuvée par la FDA
  • La tubulure Masterflex™ authentique subit des tests poussés pour offrir des performances / une durée de vie optimales de pompe avec un équipement de pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
  • Toujours en stock— la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
  • Les options de conditionnement uniques comprennent les boîtes, les étuis et les bobines pour une commande et une livraison conviviales
  • Taille tuyau : L/S 16
  • La tubulure pour pompes en bobine offre des longueurs continues de tubulure pour pompes sur des bobines pratiques, faciles à manipuler et à transporter et nécessitant moins d’espace de stockage que la même quantité de tubulure sous forme de bobines individuelles
  • Résistance à la chaleur, à l’ozone et aux UV, au vieillissement, à l’oxydation, aux acides et aux alcalis, beige opaque
  • Idéale pour l’industrie alimentaire, des produits laitiers et des boissons
Spécification
Certifications/Conformité Sans phthalate ; sans DEHP ; RoHS ; FDA
Description Tubulure de qualité alimentaire Tygon en bobine, A-60-F, L/S 16, 500 pi.
Autoclavable Autoclavable
Matériau Norprene alimentaire (A 60 F)
Longueur totale (métrique) 152,4 m
À utiliser avec (application) Applications alimentaires et laitières
Température min. de fonctionnement (métrique) -20°C
Stérilité Stérile
Taille de la tubulure 16 (3,1 mm)
Débit 480 ml/min
Méthode de stérilisation En autoclave, à l’oxyde d’éthylène, par irradiation aux rayons gamma
Format Tygon A-60-F
Pression maximale 2,7 bars
Niveau de vide 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 100°C
Type de produit Tubulure pour pompe péristaltique