Learn More
Masterflex™ Pièces de rechange L/S™
Click to view available options
Type du moteur:
1/10-hp
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Prolongez la durée de vie de vos pompes Masterflex grâce aux pièces de rechange
- Convient à une utilisation avec un entraînement modulaire sur paillasse 07557-00
- Comprend E/S à distance
- Moteur IP33
Spécification
Spécification
| Ampérage | 2,2 amp |
| Dimensions (L x l x H) | (273 x 111 x 114 mm) |
| Alimentation électrique | 90 à 260 VCA |
| Indice IP | IP33 (moteur) |
| Type du moteur | 1/10-hp |
| Nbre de têtes de pompe | 2 acceptés |
| Type | Moteur de rechange |
| Puissance | 75 watt (moteur) |
| Vitesse | 600 tr/min |