Learn More
Masterflex™ Têtes de pompe à arbre long standard L/S™
Code produit. 16255061
Click to view available options
Taille de la tubulure:
16 L/S™
24 L/S™
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 16255061
Marque: Masterflex™ 0701600
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les têtes de pompe à arbre long standard Masterflex™ L/S™ sont la solution idéale pour les applications de transfert de liquide qui nécessitent une grande précision et une répétabilité
  • Idéal pour les applications de transfert de fluides exigeant une précision et une reproductibilité élevées
  • Les têtes standards sont moulées avec précision pour s’adapter à une taille unique de tubulure
  • La tête de pompe est compacte et de conception simple
  • La même entrée/sortie de tubulure latérale est parfaite pour les applications à espace limité
  • Les têtes standards sont compactes et faciles à intégrer dans vos applications OEM
  • Convient pour une utilisation avec des tailles de tubulure de taille 16 ou 24 L/S™
  • Accepte une tubulure unique pour garantir des performances optimales des pompes Masterflex
  • À utiliser avec les entraînements de pompe Masterflex L/S™ qui nécessitent la tête de pompe à arbre long
  • Ces têtes de pompe ne sont pas compatibles avec les entraînements d’arbre standard
Spécification
Description 1:1 Rapports
Débit 0,8°à 480 ml/min.
À utiliser avec (application) Transfert de fluides nécessitant une précision et une répétabilité élevées
À utiliser avec Entraînements de pompe L/S™ nécessitant un certain type de tête de pompe à arbre long
Matériau PC
Nbre de canaux 1
Nbre de rouleaux 3
Type d’occlusion Fixe
Taille de la tubulure 16 L/S™
Type Arbre long
Matériau du rotor Acier laminé à froid
Vitesse 0,02 à 600 tr/min