Learn More
Masterflex™ Coque d’assemblage de rechange de tête de pompe standard L/S™
Code produit. 14821302
Click to view available options
À utiliser avec:
Rotor ALF, tubulure L/S 14
Rotor ALF, tubulure L/S 15
Rotor ALF, tubulure L/S 16
Rotor ALF, tubulure L/S 18
Rotor ALF, tubulure L/S 24
Rotor SS, tubulure L/S 14
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 14821302
Marque: Masterflex™ 0702481
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les coques d’assemblage de rechange de tête de pompe standard Masterflex™ L/S™ prolongent la durée de vie des têtes de pompe standard
  • Pièces de rechange pour maintenir le fonctionnement des têtes de pompe pendant une période prolongée
  • Deux coques d’assemblage sont nécessaires pour un ensemble de tête complet
  • Choisissez des pièces de rechange adaptées à la taille de la tête de pompe standard I/P™
  • Convient à une utilisation avec les têtes de pompe standard L/S™
Spécification
À utiliser avec Rotor ALF, tubulure L/S 24
Matériau PC
Dimensions Têtes de pompe standard L/S™ 07024-00, 07024-20, 07024-70 et 07024-72
Taille de la tubulure L/S 24
Type Coque d’assemblage de rechange