Learn More
Chlorhydrate de L-sérinamide, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10473035 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 10473035
Marque: Thermo Scientific Acros 303162500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 65414-74-6
Formule moléculaire C3H9ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.567
Numéro MDL MFCD00067560
Clé InChI VURWDDZIWBGXCK-DKWTVANSSA-N
Synonyme l-serinamide hydrochloride, h-ser-nh2.hcl, l-serine amide hydrochloride, s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, 2s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, propanamide, 2-amino-3-hydroxy-, monohydrochloride, 2s, s-2-amino-3-hydroxypropionamide hydrochloride, h-ser-nh hcl, h-ser-nh2cl, h-ser-nh2?cl
CID PubChem 16212403
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-hydroxypropanamide ; chlorhydrate
SMILES C(C(C(=O)N)N)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Serinamide hydrochloride
Point de fusion 184°C to 190°C
Couleur Violet-rouge
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCHCH(NH)CONH·HCl
Rotation spécifique +13.5° to +15.5° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Conditions de rotation spécifiques +14.5° (20°C c=1,H2O)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 140.57
Pourcentage de pureté ≥97.5% (Argentometry)
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux