Learn More
Microspec™ L Shaped Spreader
Click to view available options
Quantité:
250
500
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
Description
- L Shaped Spreaders
- 39 mm x 140 mm
- Microseal Pouch
- Sterile EtO
Spécification
Spécification
| Jetable | Single-use |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Conditionnement | Individually Wrapped in Microseal Pouch |
| Quantité | 250 |
| Dimensions (impériale) | 1.5 x 16.1 in. |
| Dimensions (métrique) | 39 x 410 mm |
| Matériau | Plastique |
| Type de produit | Étaleur d’inoculation |
| Stérilité | Stérile |