Learn More
L-(-)-Sorbose, Mikromol™
Code produit 17907354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17907354 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17907354 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0166.050025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
L-(-)-Sorbose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Sorbose
CAS 87-79-6
Noms d’analytes ou de composants L(-)-Sorbose
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H12 O6
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme L-Sorbose, Sorbose, L- (8CI), Esorben, L-(-)-Sorbose, L-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-one, L-Sorbinose, L-xylo-2-Hexulose, NSC 97195, Sorbose
Formule InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6+/m0/s1
SMILES OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
Nom IUPAC (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Quantité 25 mg
Poids de la formule 180,0634 g/mol