Learn More
Acide L-(+)-tartrique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420274
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420274 500 g 500g
11410274 100 g 100g
11430274 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420274 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13668.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.08€
    45.65€ / 500g
    Économisez 9.43€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 87-69-4 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
L-(+)-acide tartrique est largement utilisé dans les industries pharmaceutiques. Il est utilisé dans les boissons gazeuses, les confiseries, les produits alimentaires, les desserts en gélatine et comme agent tampon. Il forme un composé, TiCl2(O-i-Pr)2 avec le catalyseur Diels-Alder et agit comme agent chélateur dans les industries métalliques. Grâce à sa propriété chélatrice efficace envers les ions métalliques, elle est utilisée dans les industries agricoles et métalliques pour complexer les micronutriments et pour nettoyer les surfaces métalliques, respectivement.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L-(+)-acide tartrique est largement utilisé dans les industries pharmaceutiques. Il est utilisé dans les boissons gazeuses, les confiseries, les produits alimentaires, les desserts en gélatine et comme agent tampon. Il forme un composé, TiCl2(O-i-Pr)2 avec le catalyseur Diels-Alder et agit comme agent chélatant dans les industries métalliques. Grâce à sa propriété chélatrice efficace envers les ions métalliques, elle est utilisée dans les industries agricoles et métalliques pour complexer les micronutriments et pour nettoyer les surfaces métalliques, respectivement.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol et l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les bases et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-69-4
Formule moléculaire C4H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 150.09
Numéro MDL MFCD00064207
Clé InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, #NAME?, dextrotartaric acid, l-threaric acid
CID PubChem 444305
ChEBI CHEBI:15671
Nom IUPAC Acide (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioïque
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(+)-Tartaric acid
pH 2.1
Point de fusion 168°C to 170°C
Densité 1.76
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Rotation optique +12.4° (c=20 in Water)
Beilstein 1725147
Merck Index 149070
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol and acetone.
Poids de la formule 150.09
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-(+)-Tartaric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (+)-Tartaric acid