Learn More
Acide L(+)-tartrique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10081590 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5kg
10kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10081590 500 g Flacon en plastique 500g
10655762 2,5kg Flacon en plastique 2.50kg
11905061 10kg Récipient en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10081590 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 137855000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 87-69-4 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-69-4
Formule moléculaire C4H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 150.09
Numéro MDL MFCD00064207
Clé InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
CID PubChem 444305
ChEBI CHEBI:15671
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Tartaric acid
Point de fusion 168,0°C à 172,0°C
Couleur Blanc ou incolore
Quantité 500 g
Point d’éclair 210°C
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 0,5 % (1 g, 105°C) max.
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :1 390 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans le méthanol, l’éthanol, le propanol et, le glycérol, l’éther à 4 g/L, insoluble dans le chloroforme
Nom IUPAC 2,3Acide dihydroxybutanedioïque
Poids de la formule 150.09
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(+)-Tartaric acid