Learn More
Acide L(+)-tartrique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L(+)-Tartaric acid |
| Point de fusion | 168,0°C à 172,0°C |
| Couleur | Blanc ou incolore |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Formule linéaire | HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H |
| Informations sur la solubilité | Solubilité dans l’eau :1 390 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans le méthanol, l’éthanol, le propanol et, le glycérol, l’éther à 4 g/L, insoluble dans le chloroforme |
| Nom IUPAC | 2,3Acide dihydroxybutanedioïque |
| Poids de la formule | 150.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
| Quantité | 10kg |
| Afficher plus |