Learn More
Acide L(+)-tartrique, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10689223 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10689223 2,5kg Flacon en plastique 2.50kg
10455091 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10689223 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 420000025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00€
    215.65€ / 2.5kg
    Économisez 23.35€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 87-69-4 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-69-4
Formule moléculaire C4H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 150.09
Numéro MDL MFCD00064207
Clé InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
CID PubChem 444305
ChEBI CHEBI:15671
Nom IUPAC 2,3Acide dihydroxybutanedioïque
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Tartaric acid
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc
Formule linéaire HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 481
Fieser 16,304
Merck Index 15, 9205
Poids de la formule 150.09
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Réactif ACS
Quantité 2,5kg
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Cristalline
Résidus après l’allumage 0,02% max.