Learn More
Acide L-(+)-tartrique, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377868
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377868 100 g 100g
11397868 500 g 500g
11387868 2kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11377868 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036405.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Utile en tant qu’agent de résolution
L-(+)-acide tartrique est largement utilisé dans les industries pharmaceutiques. Il est utilisé dans les boissons gazeuses, les confiseries, les produits alimentaires, les desserts à base de gélatine et comme agent tampon. Il forme un composé, TiCl2(O-i-Pr)2 avec le catalyseur Diels-Alder et agit comme agent chélateur dans les industries métalliques. Grâce à sa propriété chélatrice efficace envers les ions métalliques, il est utilisé dans les industries agricoles et métalliques pour complexer les micronutriments et pour nettoyer les surfaces métalliques, respectivement.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-69-4
Formule moléculaire C4H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 150.09
Numéro MDL MFCD00064207
Clé InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
CID PubChem 444305
ChEBI CHEBI:15671
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(+)-Tartaric Acid
Point de fusion 168°C à 170°C
Densité 1,76
Quantité 100 g
Forme physique Granulaire
Beilstein 1725147
Merck Index 14,9070
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol and acetone.
Nom IUPAC 2,3Acide dihydroxybutanedioïque
Poids de la formule 150.09
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-(+)-Tartaric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (+)-Tartaric acid